Learn More
Cloruro de colina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011973
19.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-48-1
C5H14ClNO
139.62
MFCD00011721
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
6209
CHEBI:133341
2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-48-1
C5H14ClNO
139.62
MFCD00011721
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
6209
CHEBI:133341
2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Choline chloride
Punto de fusión 298.0°C to 304.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 50 g
Beilstein 04, II, 722
Índice Merck 15, 2211
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales adherentes