Learn More
Cloruro de colina, >98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Choline chloride |
Punto de fusión | ∼305°C (decomposition) |
Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 5 lb. |
Beilstein | 3563126 |
Nombre IUPAC | 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.62 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Polvo cristalino |