Learn More
Cholic Acid Sodium Salt, ≥97% (dry basis), Ultrapure, Affymetrix/USB™
Marca:  Thermo Scientific J13630.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825268
  • 325.00€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
361-09-1
430.561
NRHMKIHPTBHXPF-RLWQFIAZSA-M
57349315
CC(CCC(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
C24H39NaO5
MFCD00150749
sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
sodium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Especificaciones
Cholic Acid Sodium Salt
Dry basis
MFCD00150749
NRHMKIHPTBHXPF-RLWQFIAZSA-M
sodium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
57349315
Powder
Ultrapure
1kg
361-09-1
C24H39NaO5
sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
CC(CCC(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
430.561
430.55
≥98%
Plastic bottle