Learn More
CHMP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CHMP1B |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823384
|
Proteintech
14639-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813384
|
Proteintech
14639-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CHMP1B belongs to the chromatin-modifying protein/charged multivesicular body protein (CHMP) family. These proteins are components of ESCRT-III (endosomal sorting complex required for transport III), a complex involved in degradation of surface receptor proteins and formation of endocytic multivesicular bodies (MVBs). Some CHMPs have both nuclear and cytoplasmic/vesicular distributions, and one such CHMP, CHMP1A, is required for both MVB formation and regulation of cell cycle progression (Tsang et al., 2006 ).Especificaciones
CHMP1B | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q7LBR1 | |
57132, 67064, 689364 | |
CHMP1B Fusion Protein Ag6222 | |
Primary | |
-20°C | |
CHMP1B |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C10orf2, C18 ORF2, C18orf2, CHMP1.5, CHMP1B, chromatin modifying protein 1B, hVps46 2, Vps46 2 | |
CHMP1B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |