Learn More
Clorotris(trifenilfosfina)rodio(i), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I) |
Punto de fusión | ∼250°C (decomposition) |
Color | Rojo |
Olor | Odorless |
Fórmula lineal | RhCl[(C6H5)3P]3 |
Cantidad | 1 g |
Índice Merck | 14,10047 |
Información de solubilidad | Soluble in most solvents (e;g; benzene,ethanol,chloroform,dichloromethane) but with phosphine dissociation; Reacts with O2 in solution |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 925.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |