Learn More
Clorotrifenilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-208886
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
76-86-8
C18H15ClSi
294.85
MFCD00000496
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
6458
cloro(trifenil)silano
Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
76-86-8
C18H15ClSi
294.85
MFCD00000496
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
6458
cloro(trifenil)silano
Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorotriphenylsilane
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 91°C to 96°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 378°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3SiCl
Cantidad 25 g
Beilstein 16, 905
Fieser 12,279
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.85
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino y cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.