Learn More
Clorotrimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11945791
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
75-77-4
C3H9ClSi
108.64
MFCD00000502
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
6397
CHEBI:85069
cloro(trimetil)silano
C[Si](C)(C)Cl
75-77-4
C3H9ClSi
108.64
MFCD00000502
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
6397
CHEBI:85069
cloro(trimetil)silano
C[Si](C)(C)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorotrimethylsilane
Punto de fusión -58.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 57.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCl
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04,IV,4007
Fieser 01,1232; 02,435; 03,310; 04,537; 05,709; 06,626; 07,66; 08,107; 09,112; 10,96; 11,127; 12,279; 13,165; 14,88; 15,14; 16,23; 17,79
Índice Merck 15,218
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido