Learn More
Clorotriisopropilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510144
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
13154-24-0
C9H21ClSi
192.80
MFCD00009656
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
13154-24-0
C9H21ClSi
192.80
MFCD00009656
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorotriisopropylsilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiCl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.902
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC cloro-tri(propan-2-il)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.81
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorotriisopropylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.