Learn More
Alfa Aesar™ Chlorotri-n-butylsilane, 97%
39.60€ - 136.00€
CAS 995-45-9
Fórmula molecular C12H27ClSi
Molecular Weight (g/mol) 234.883
Número MDL MFCD00000509
InChI Key JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
PubChem CID 70448
IUPAC Name tributyl(chloro)silane
SMILES CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11312176 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
L03477.06
5g 39.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
11322176 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
L03477.14
25g 136.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture.
Especificaciones
995-45-9
234.883
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
70448
CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
C12H27ClSi
MFCD00000509
silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
tributyl(chloro)silane
Especificaciones
Chlorotri-n-butylsilane
C12H27ClSi
UN2987
silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
234.883
234.89
93°C to 94°C (4mmHg)
104°C (219°F)
995-45-9
MFCD00000509
1742537
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
tributyl(chloro)silane
70448
97%
5g