Learn More
Clorotri-n-butilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotri-n-butilsilano se usa como agente sililante. Puede reaccionar con el bromo-trifluoro-metano para producir tributil-trifluorometil-silano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
El clorotri-n-butilsilano se usa como agente sililante. Puede reaccionar con el bromo-trifluoro-metano para producir tributil-trifluorometil-silano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
Especificaciones
Punto de ebullición | 93°C to 94°C (4mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Chlorotri-n-butylsilane |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2987 |
Beilstein | 1742537 |
Temperatura de inflamación | 104°C (219°F) |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.89 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Índice de refracción | 1.446 |