Learn More
Ácido clorosulfónico, típicamente 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408620
41.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1kg
3 x 1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-94-5
ClHO3S
116.515
MFCD00011523
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
24638
sulfurochloridic acid
OS(=O)(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-94-5
ClHO3S
116.515
MFCD00011523
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
24638
sulfurochloridic acid
OS(=O)(=O)Cl
Chlorosulfonic acid is used as detergent and as an anti-contrail agent. It is used as an intermediate in the production of other substances such as pharmaceuticals and chemicals. It finds application in producing smoke screens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Aspecto Yellow to brown liquid
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonic Acid
Color Yellow to Brown
Punto de fusión -80°C
Punto de ebullición 158°C
Densidad 1.753 g/cm3 at 20°C
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo typically 99%
Cantidad 250 g
Forma física Liquid
Número UN 1754
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.52