Learn More
Ácido clorosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757279
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7790-94-5
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
24638
ácido clorosulfúrico
OS(=O)(=O)Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7790-94-5
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
24638
ácido clorosulfúrico
OS(=O)(=O)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorosulfonic acid
Punto de fusión −80,0 °C
Punto de ebullición De 151 °C a 152 °C
Densidad 1.7500g/mL
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 100 ml
Fórmula molecular HClO3S
Fórmula lineal ClSO3H
Forma física Líquido oleoso, fumante en el aire
Número UN 1754
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Índice Merck 15, 2168
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water forming sulfuric and hydrochlori. Other solubilities: de,decomposes in acids,decomposes in alcohol,insoluble in cs2
Peso molecular (g/mol) 116.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.52
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorosulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.