Learn More
7-Cloropirazolo[1,5-a]pirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4630221
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58347-49-2
C6H4ClN3
153.57
MFCD04035684
YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N
7-chloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro, 7-chloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, zlchem 1087, 7-chloropyrazolo 1?5-a pyrimidine, 7-chloranylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine
12281647
7-cloropirazolo[1,5-a]pirimidina
C1=C2N=CC=C(N2N=C1)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58347-49-2
C6H4ClN3
153.57
MFCD04035684
YCZQHXPIKQHABJ-UHFFFAOYSA-N
7-chloropyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro, 7-chloro-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, zlchem 1087, 7-chloropyrazolo 1?5-a pyrimidine, 7-chloranylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, 7-chloro-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine
12281647
7-cloropirazolo[1,5-a]pirimidina
C1=C2N=CC=C(N2N=C1)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 98.0°C to 102.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Notas del porcentaje del ensayo 95 %
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Chloropyrazolo¢1,5-a!pyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.