missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de cloropentaamminairidio(III), 99,9 % (base metálica), 49,6 % mínimo de Ir, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloropentaammineiridium(III) chloride |
Punto de fusión | (decomposition) |
Color | Blanco a amarillo |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | [IrCl(NH3)5]Cl2 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.73 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 49,6% mín. |
Forma física | Polvo |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'