Learn More
Clorometil fenil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228525
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
7205-91-6
C7H7ClS
158.64
MFCD00000921
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
81623
clorometilsulfanilbenceno
ClCSC1=CC=CC=C1
7205-91-6
C7H7ClS
158.64
MFCD00000921
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
81623
clorometilsulfanilbenceno
ClCSC1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloromethyl phenyl sulfide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 66°C (0.3 hPa)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SCH2Cl
Índice de refracción 1.595
Cantidad 5 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Gravedad específica 1.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido