Learn More
Clorometil fenil sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089728
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
7205-98-3
C7H7ClO2S
190.65
MFCD00007551
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
81625
clorometilsulfonilbenceno
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
7205-98-3
C7H7ClO2S
190.65
MFCD00007551
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl phenyl sulfone, chloromethyl sulfonyl benzene, phenyl chloromethyl sulfone, chloromethylphenylsulfone, benzene, chloromethyl sulfonyl, chloromethylphenyl sulfone, 1-chloromethylsulfonyl benzene, chloromethyl sulphonyl benzene
81625
clorometilsulfonilbenceno
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloromethyl phenyl sulfone
Punto de fusión 51°C to 53°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO2CH2Cl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethyl phenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.