missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metilsulfuro de clorometilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045473
30.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2373-51-5
C2H5ClS
96.57
MFCD00000923
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
16916
cloro(metilsulfanil)metano
CSCCl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2373-51-5
C2H5ClS
96.57
MFCD00000923
JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
16916
cloro(metilsulfanil)metano
CSCCl

Chloromethyl methyl sulfide is used as a methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation and for carbonyl and aromatic compounds. It protects alcohols as their methylthiomethyl (MTM) ethers by reaction, e.g. with NaH/NaI in DME. It is also used for the preparation of MTM esters of carboxylic acids, e.g. by treatment of the K salt of the acid in the presence of NaI and 18-crown-6 and for reaction with cyclopentadienyl iron dicarbonyl dimer in the formation of an iron-containing methylene transfer agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El sulfuro metílico de clorometilo se utiliza como reactivo de transferencia de metileno para la ciclopropanación mediada por hierro(II) y para compuestos de carbonilo y aromáticos. Protege los alcoholes como a sus propios éteres metiltiometilo (MTM) por reacción, por ejemplo, con NaH/NaI en DME. También se utiliza para la preparación de ésteres MTM de ácidos carboxílicos, por ejemplo, al tratar la sal K del ácido en presencia de NaI y 18-corona-6 y al someterlo a una reacción con dímeros dicarbonílicos de hierro de ciclopentadienilo en la formación de un agente de transferencia de metileno con contenido en hierro.

Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, éter y diclorometano. Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °- C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloromethyl methyl sulfide
Densidad 1.16
Punto de ebullición 104°C to 105°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.498
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730851
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.58
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'