Learn More
Clorosulfato de clorometilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003713
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico empaquetado en lata
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
cloro(clorosulfoniloxi)metano
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
cloro(clorosulfoniloxi)metano
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloromethyl chlorosulfate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico empaquetado en lata
Fórmula molecular CH2Cl2O3S
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Beilstein 01, III, 2593
Índice Merck 15, 2147
Peso molecular (g/mol) 164.984
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.99
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido