Learn More
Clorosulfato de clorometilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735987
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico empaquetado en lata
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
cloro(clorosulfoniloxi)metano
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
49715-04-0
MFCD00041547
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
2733556
cloro(clorosulfoniloxi)metano
C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloromethyl chlorosulfate
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular CH2Cl2O3S
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Beilstein 01, III, 2593
Índice Merck 15, 2147
Peso molecular (g/mol) 164.984
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.99
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido