Learn More
Cloruro de clorometanosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is synthesis of chloromethanesulfonates and chloromethanesulfonamides. It is also used for conversion of alcohols into the inverted acetates, azides and nitriles, and rearrangement of carbon-carbon and carbon-oxygen bonds under mild conditions, and in electrophilic and radical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloromethanesulfonyl chloride |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.67 g/mL |
Punto de ebullición | 78°C to 81°C (20 mmHg) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Olor | Acidic |
Fórmula lineal | ClCH2SO2Cl |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1811761 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.