Learn More
Chloroform, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical C/4962/15
Detalles adicionales : CAS : 67-66-3 Peso : 1.49000kg Transport : UN number : 1888 Chem class : 6.1 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090080
  • 53.10€ / 1 litro
Envío estimado: 12-11-2021
Descripción
Descripción
Chloroform, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Amylene
Especificaciones
Especificaciones
67-66-3
826
Líquido
213mbar at 20°C
61°C
-63°C
CHCl3
119.38g/mol
Frasco de vidrio ámbar
0.56 mPaS at 20°C
Incolora
1L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados