Learn More
Chloroform, Contains ethanol as stabilizer, meets analytical spec. of DAB9, BP, 99-99.4% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7073742
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
250 kg
67-66-3, 64-17-5
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
67-66-3, 64-17-5
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
ClC(Cl)Cl
Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C (literature)
Nombre de nota Contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of DAB9, BP, 99-99.4% (GC)
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densidad 1.479-1.489 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHCl3
Presión de vapor 160mmHg (20°C)
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Nombre IUPAC triclorometano
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 99.4% (GC)
Grado Reactivos de la Farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.