Learn More
Chloroform, CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7111778
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
67-66-3, 64-17-5
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
CHEBI:35255
triclorometano
ClC(Cl)Cl
67-66-3, 64-17-5
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
6212
CHEBI:35255
triclorometano
ClC(Cl)Cl
CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer,≥99.8%
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollado especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de plaguicidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Notas del porcentaje del ensayo Producto GC+etanol
Fórmula lineal CHCl3
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Análisis de residuos
Densidad 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Cantidad 1 L