Learn More
Chloroform, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15612780
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
67-66-3
CHCl3
119.37
MFCD00000826
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
6212
CHEBI:35255
trichloromethane
ClC(Cl)Cl
for IR spectroscopy, contains ∼0.5% ethanol as stabilizer,≥99.5%
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroform
Nombre de nota Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy
Punto de fusión -63°C
Color Incolora
Densidad 1.492g/mL at 25°C
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.446
Cantidad 500 mL
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Densidad del vapor 4.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol
Presión de vapor 160mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%