Learn More
Clorodifenilfosfina, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735966
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
1079-66-9
C12H10ClP
220.64
MFCD00000529
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
66180
ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1079-66-9
C12H10ClP
220.64
MFCD00000529
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
66180
ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorodiphenylphosphine
Densidad 1.2290g/mL
Punto de ebullición 320.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PCl
Índice de refracción 1.6340 to 1.6370
Cantidad 25 mL
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Índice Merck 15, 2139
Gravedad específica 1.229
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water
Nombre IUPAC clorodifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.64
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorodiphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.