Learn More
clorodifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 154662500
Detalles adicionales : CAS : 90-99-3 Peso : 0.34000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 250mL |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
90-99-3 | |
202.68 | |
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N | |
7035 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl |
C13H11Cl | |
MFCD00000855 | |
benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene | |
[cloro(fenil)metil]benceno |
Especificaciones
Chlorodiphenylmethane | |
1.1400g/mL | |
15°C to 17°C | |
>110°C | |
Authentic | |
(C6H5)2CHCl | |
Frasco de vidrio | |
benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene | |
Solubility in water: slightly soluble | |
1.14 | |
[cloro(fenil)metil]benceno | |
7035 | |
Líquido |
90-99-3 | |
De incoloro a amarillo | |
270°C | |
97.5% min. (GC) | |
C13H11Cl | |
MFCD00000855 | |
1.5940 to 1.597 | |
250mL | |
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl | |
202.68 | |
202.68 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- Chlorodiphenylmethane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.