Learn More
Chlorodicyclohexylphosphine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 353290050
Detalles adicionales : CAS : 16523-54-9 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008851
  • 178.40€ / 5 g
En stock 9
Añadir a la cesta
Especificación
16523-54-9
232.732
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
2734135
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)Cl
C12H22ClP
MFCD00014294
chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
chloro(dicyclohexyl)phosphane
Especificación
Chlorodicyclohexylphosphine
>110°C
Glass bottle
165.0°C (12.0 mmHg)
5g
97%
(C6H11)2PCl
chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)Cl
232.732
232.74
97%
1.0540g/mL
Authentic
1.5310 to 1.5340
Colorless
16523-54-9
C12H22ClP
MFCD00014294
AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
chloro(dicyclohexyl)phosphane
2734135
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Chlorodicyclohexylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
SDS Documentación