Learn More
Dímero de clorobis(cicloocteno)rodio(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813401
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
12279-09-3
C32H56Cl2Rh2
717.51
MFCD00013287
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
53384308
cicloocteno; rodio; dicloruro
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
12279-09-3
C32H56Cl2Rh2
717.51
MFCD00013287
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
53384308
cicloocteno; rodio; dicloruro
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Punto de fusión 187.0°C to 191.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.52
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.