Learn More
Clorobenceno d5, para RMN, 98,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85924
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
3114-55-4
C6H5Cl
117.587
MFCD00000531
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
575975
1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno
C1=CC=C(C=C1)Cl
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
3114-55-4
C6H5Cl
117.587
MFCD00000531
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
575975
1-cloro-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenceno
C1=CC=C(C=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 98.5+ atom % D
Deuterio (D) 98,50% mín
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Fórmula lineal C6D5Cl
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.6
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene-d5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.