Learn More
Clorobenceno, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Punto de fusión | -45°C |
Punto de ebullición | 131°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 12mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.8 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.56g/mol |