Learn More
Chlorobenzene, 99+%, for spectroscopy, ACROS Organics™
62.10€ - 185.60€
CAS 108-90-7
Fórmula molecular C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.556
Número MDL MFCD00000530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10022900 SDS Ver documentos Acros Organics
222115000
500mL Glass bottle 62.10€
500 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-03-2020
Añadir a la cesta
10761725 SDS Ver documentos Acros Organics
222110025
2.5L Glass bottle 185.60€
2.50 litro Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For UV/VIS spectroscopy
Especificaciones
108-90-7
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
7964
chlorobenzene
C6H5Cl
MFCD00000530
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CHEBI:28097
C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Chlorobenzene
0.01 max. at 360nm, 0.07 max. at 300nm, 0.3 max. at 290nm, 1 max. at 287nm
99+%
C6H5Cl
05, 199
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
C1=CC=C(C=C1)Cl
112.556
CHEBI:28097
Liquid
Spectroscopy
Glass bottle
0.0005% max.
1.1075
0.8 mPa.s (20°C)
Undesignated
500mL
99+%
108-90-7
C6H5Cl
MFCD00000530
15, 2122
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
chlorobenzene
7964
112.56
≥99%
1.1075g/mL
1.5230 to 1.5250
Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
23°C
131.0°C
-45.0°C
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.