Learn More
Clorobenceno, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorobenzene |
Punto de fusión | -45.0°C |
Nombre de nota | 99+% |
Absorbancia | 0.01 max. at 360nm, 0.07 max. at 300nm, 0.3 max. at 290nm, 1 max. at 287nm |
Densidad | 1.1075g/mL |
Punto de ebullición | 131.0°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 23°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chlorobenzene
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.