Learn More
Clorobenceno, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779951
50.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Clorobenceno
C1=CC=C(C=C1)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-90-7
C6H5Cl
112.556
MFCD00000530
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
7964
CHEBI:28097
Clorobenceno
C1=CC=C(C=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chlorobenzene
Nombre de nota For analysis ACS
Densidad 1.1075g/mL
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Residuos después de la evaporación 0.02% max.
Ácido valorable 0.004 meq/g max.
Fórmula lineal C6H5Cl
Presión de vapor Vapor Pressure: 12mbar at 20°C
Número UN 1134
Beilstein 05, 199
Índice Merck 15, 2122
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.56
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.