Learn More
Cloroacetil isocianato, 90 %, Téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-85918
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
4461-30-7
C3H2ClNO2
119.51
MFCD00002034
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
78209
2-cloroacetil isocianato
C(C(=O)N=C=O)Cl
4461-30-7
C3H2ClNO2
119.51
MFCD00002034
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
78209
2-cloroacetil isocianato
C(C(=O)N=C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroacetyl isocyanate
Nombre de nota tech., 90%
Color Amarillo
Densidad 1.4030g/mL
Punto de ebullición 50.0°C to 55.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CONCO
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2117
Gravedad específica 1.403
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.51
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.