Learn More
Cloroacetil isocianato, 90 %, Téc., ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 314300050
Detalles adicionales : CAS : 4461-30-7 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013680
  • 70.82€ / 5 g
Fecha estimada de envío
05-05-2021
4461-30-7
119.51
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
78209
C(C(=O)N=C=O)Cl
C3H2ClNO2
MFCD00002034
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
2-cloroacetil isocianato
Especificaciones
Chloroacetyl isocyanate
61°C
Frasco de vidrio
50.0°C to 55.0°C (20.0mmHg)
5g
4461-30-7
C3H2ClNO2
MFCD00002034
chloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, chloro, unii-h5wf2amh7j, chloroacetyl isocyante, h5wf2amh7j, snxhcfhai zyp@, chloroacetylisocyanate, acmc-20alh0, chloro-acetyl isocyanate, alpha-chloroacetyl isocyanate
C(C(=O)N=C=O)Cl
119.51
119.51
90%
1.4030g/mL
Authentic
1.403
Amarillo
tech., 90%
90%
ClCH2CONCO
15, 2117
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
2-cloroacetil isocianato
78209
Líquido
Técnico
Videos
SDS Documentos