Learn More
Cloroacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10438060
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
107-14-2
C2H2ClN
75.5
MFCD00001885
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
7856
CHEBI:82416
2-cloroacetonitrilo
C(C#N)Cl
107-14-2
C2H2ClN
75.5
MFCD00001885
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
7856
CHEBI:82416
2-cloroacetonitrilo
C(C#N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroacetonitrile
Nombre de nota 98+%
Color Incolora
Densidad 1.1890g/mL
Punto de ebullición 124.0°C to 126.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CN
Índice de refracción 1.4200 to 1.4240
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,201
Fieser 01,129; 06,102
Gravedad específica 1.189
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.5
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.