Learn More
Cloroacetona, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735937
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
78-95-5
C3H5ClO
92.52
MFCD00000936
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
6571
CHEBI:47220
1-cloropropan-2-ona
CC(=O)CCl
78-95-5
C3H5ClO
92.52
MFCD00000936
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
6571
CHEBI:47220
1-cloropropan-2-ona
CC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroacetone
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -44.5°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 119.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2COCH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 653
Índice Merck 15, 2114
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: 124g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Estabilizante 0.1% epoxidized soybean oil
Viscosidad 1.11 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.52
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.