Learn More
Ácido cloroacético, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12618605
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
79-11-8
C2H3ClO2
94.5
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
ácido 2-cloroacético
C(C(=O)O)Cl
79-11-8
C2H3ClO2
94.5
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
300
CHEBI:27869
ácido 2-cloroacético
C(C(=O)O)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid
Punto de fusión 61.0°C to 63.0°C
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 126°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClCH2CO2H
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15,2112
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viscosidad 1.29 Pas (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.5
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.01% max
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.