Learn More
Cloro(metil)difenilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Chloro(methyl)diphenylsilane is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloro(metil)difenilsilano se usa en el campo de los productos agroquímicos, farmacéuticos y de los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes. Incompatible con la humedad y las bases.
El cloro(metil)difenilsilano se usa en el campo de los productos agroquímicos, farmacéuticos y de los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes. Incompatible con la humedad y las bases.
Especificaciones
Punto de ebullición | 294°C to 295°C |
Nombre del producto químico o material | Chloro(methyl)diphenylsilane |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2987 |
Beilstein | 2937445 |
Temperatura de inflamación | 141°C (285°F) |
Información de solubilidad | Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.79 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Olor | Irritating |