Learn More
Aducto de etanol y cloro(ciclopentadienil)bis(trifenilfosfina)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct |
Punto de fusión | 135°C (decomposition) |
Color | Naranja |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | clororutenio; ciclopentano; trifenilfosfano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 772.27 |
Forma física | Sólido cristalino |