Learn More
Dímero de cloro(1,5-hexadieno)rodio(I), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | chloro(1, 5-hexadiene)rhodium(I) dimer |
Punto de fusión | 118.0°C to 120.0°C |
Color | Dorado |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.02 |
Forma física | Polvo cristalino |