Learn More
Dímero de cloro(1,5-ciclooctadieno)iridio(i), polvo cristalino blanco, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317537
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
12112-67-3
C16H24Cl2Ir2
671.70
MFCD00012414
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
6436381
(1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; dicloruro
[Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
12112-67-3
C16H24Cl2Ir2
671.70
MFCD00012414
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
6436381
(1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; dicloruro
[Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and toluene. Slightly soluble in acetone and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.71
Forma física Polvo cristalino