Learn More
WTW™ Chlorine Test Kits
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
Marca:  WTW™ 252012
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027842
  • 89.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
DIN 38408 G4, EN ISO 7393
Desinfectantes, aguas residuales, agua potable
Silicato
15°C a 25°C
Kit de pruebas de reactivos
5 mL
Fotómetro PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral
De 0,010 a 6,00 Cl2, libre y total
Azul de silicomolibdeno
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • test cloro, cloro libre y cloro total
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, ethylenedinitrilotetraaceticacid, tetrasodium salt