Learn More
Lovibond™ Kit de prueba de pH y cloro AF 116B
El kit de prueba de pH y cloro AF 116B Comparator 2000+ mide el cloro de 0,2 a 4,0 mg/l y el pH de 6,8 a 8,4. Incluye discos de prueba 3/40B y 2/1J, comprimidos y estuche de transporte
Marca:  Lovibond™ 411160
Detalles adicionales : Peso : 1.31700kg
Código de producto. 11769229
  • 815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El Comparator 2000+ es un versátil sistema colorimétrico para el análisis de agua. Manejo cómodo, sin compromiso de precisión y reproducibilidad.
Se puede utilizar en diferentes aplicaciones
Comparator 2000+ es un sistema versátil: se utiliza tanto en piscinas como en centros de investigación, universidades o tratamiento general de agua potable.
Lámpara de luz diurna
Para que pueda medir siempre de forma segura y estable en condiciones de visibilidad desfavorables, recomendamos el uso de la lámpara de luz diurna (opcional) que funciona con la red eléctrica o con pilas. Así, las condiciones de iluminación son siempre las mismas. No importa dónde esté midiendo.
Posibilidad de realizar diversos análisis
Para el Comparator 2000+, hay disponibles más de 400 discos de color y numerosos reactivos. Su combinación está garantizada. Y si tiene que cambiarlos una vez, funciona sin abrir el comparador.
Prisma integrado
El prisma integrado hace visibles los patrones de vidrio del disco de color y la muestra coloreada.
Especificaciones
Especificaciones
Cloro y pH
Cloro de 0,2 a 4,0 mg/l pH de 6,8 a 8,4
Kit de prueba
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • AF116 PH AND CHLORINE KIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium bromide, butan-2-ol, potassiumiodide