Learn More
Hanna Instruments™ Comprobador de cloro de intervalo ultra alto
Brand: Hanna Instruments™ HI771
Additional Details : Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Specifications
De 0 a 500 ppm | |
Colorimétrico | |
81,5 x 61 x 37,5 mm | |
64 g |
Safety and Handling
- CL CHECKER (0-500PPM)
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P391-Recoger el vertido.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: cobalt (II) chloridehexahydrate, hydrochloric acid, potassium iodide, potassiumdisulphate