Learn More
Solución de clorato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12912105
Solución de clorato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12912105 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Código de producto. 12912105
Marca: Fisher Chemical A 011 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 250 mL
Título del producto
Solución de clorato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >