Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinato sódico de cloranfenicol, 98-102 %
Catalog Number p-7077803
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
982-57-0
C15H15Cl2N2NaO8
445.18
RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
succinic acid chloramphenicol sodium
73940259
sodio; 4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)propoxI]-4-oxobutanoato
C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
982-57-0
C15H15Cl2N2NaO8
445.18
RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
succinic acid chloramphenicol sodium
73940259
sodio; 4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-3-(4-nitrofenil)propoxI]-4-oxobutanoato
C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chloramphenicol sodium succinate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% on dried substance
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.18
Porcentaje de pureza 98 to 102%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloramphenicol sodium succinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.