Learn More
Chloramine-T trihydrate, 97+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 227850050
Detalles adicionales : CAS : 7080-50-4 Peso : 5.05000kg Transport : UN number : 3263 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5kg
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10405185
  • 275.10€ / 5 Kg
Stock EU 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
Especificaciones
7080-50-4
282.691
XIFMVZLWZNEDNS-UHFFFAOYSA-N
N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide;sodium;trihydrate
C7H14ClNNaO5S
MFCD00149066
122197679
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCl.O.O.O.[Na]
Especificaciones
Chloramine-T trihydrate
Authentic
C7H14ClNNaO5S
MFCD00149066
Plastic drum
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCl.O.O.O.[Na]
282.691
281.69
≥97%
White
8 to 10.3 (5% soln.)
192°C
7080-50-4
97+%
CH3C6H4SO2N(Cl)Na·3H2O
15, 2075
XIFMVZLWZNEDNS-UHFFFAOYSA-N
N-chloro-4-methylbenzenesulfonamide;sodium;trihydrate
122197679
Crystalline Powder
5 FTU (0.5% max. aq. soln.)
170.0°C to 177.0°C
5kg
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Chloramine-T trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos