Learn More
Cloramina-T, sal sódica, extra pura, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog Number 10050050
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
7080-50-4
C7H13ClNNaO5S
281.68
MFCD00149066
RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Chloramine-T, Sodium Salt, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 170°C
Color Blanco
pH 8 to 10
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.69g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo