Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quitosano, peso molecular: 100 000-300 000
Catalog Number 10224991
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
9012-76-4
C56H103N9O39
1526.464
MFCD00161512
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
71853
metil N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hi
COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
9012-76-4
C56H103N9O39
1526.464
MFCD00161512
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
71853
metil N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hi
COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
El quitosano, n.º de CAS 9012-76-4, es un polímero derivado de la quitina.Se utiliza en la investigación de laboratorio de material médico y biomedicina debido a sus efectos bactericidas, antibacterianos, anticancerosos y antivirales demostrados.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El quitosano es un polímero natural formado por la desacetilación de la quitina
  • Es un polisacárido alcalino con propiedades hidratantes y de adsorción
  • Los derivados del quitosano se producen modificando químicamente los grupos funcionales de quitosano reactivo
Aplicación
  • El quitosano se utiliza en la investigación de laboratorio de material médico y biomedicina debido a sus efectos bactericidas, antibacterianos, anticancerosos y antivirales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chitosan
Color Beige-amarillo a blanco
Nombre de nota Molecular Weight: 100, 000 to 300, 000
Forma física Polvo o gránulos
Ceniza 2% max.
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Agua 10% max. (K.F.)